Få mere at vide
Dicyclohexylamin, 98%
Beskrivelse
Dicyclohexylamin bruges som mellemprodukt til produktion af antioxidanter og vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som katalysator for fleksible polyurethanskum. Det bruges også i landbrugskemikalier og tekstilkemikalier. Anvendes til at udgøre ioniske flydende matricer til bakteriel analyse i matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dicyclohexylamin bruges som mellemprodukt til produktion af antioxidanter og vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som katalysator for fleksible polyurethanskum. Det bruges også i landbrugskemikalier og tekstilkemikalier. Anvendes til at udgøre ioniske flydende matricer til bakteriel analyse i matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri.
Opløselighed Svagt opløseligt
i vand (0,8 g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclohexylamine |
| Smeltepunkt | -2 °C |
| Tæthed | 0.913 |
| Kogepunkt | 256 °C |
| Flammepunkt | 99 °C (210 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4842 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN2565 |
| Beilstein | 605923 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |