Få mere at vide
Dicyclohexylamin, 98%
Artikelnummer. 11437607
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437607 500 mL 500ml
11364509 100 mL 100ml
11447607 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11437607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15671.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181,32 g/mol
Dicyclohexylamin bruges som mellemprodukt til produktion af antioxidanter og vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som katalysator for fleksible polyurethanskum. Det bruges også i landbrugskemikalier og tekstilkemikalier. Anvendes til at udgøre ioniske flydende matricer til bakteriel analyse i matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicyclohexylamin bruges som mellemprodukt til produktion af antioxidanter og vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som katalysator for fleksible polyurethanskum. Det bruges også i landbrugskemikalier og tekstilkemikalier. Anvendes til at udgøre ioniske flydende matricer til bakteriel analyse i matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri.
Opløselighed Svagt opløseligt
i vand (0,8 g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-83-7
Molekylær formel C12H23N
Molekylvægt (g/mol) 181.32
MDL nummer MFCD00011658
InChI nøgle XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin
SMIL C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylamine
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 0.913
Kogepunkt 256 °C
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Brydningsindeks 1.4842
Mængde 500 mL
FN nummer UN2565
Beilstein 605923
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3095
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,8 g/L).
Formel vægt 181.32
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclohexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylamine