Få mere at vide
Dicyclohexylamin, 98%
Artikelnummer. 11364509
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364509 100 mL 100ml
11437607 500 mL 500ml
11447607 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11364509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15671.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181,32 g/mol
Dicyclohexylamin bruges som mellemprodukt til produktion af antioxidanter og vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som katalysator for fleksible polyurethanskum. Det bruges også i landbrugskemikalier og tekstilkemikalier. Anvendes til at udgøre ioniske flydende matricer til bakteriel analyse i matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicyclohexylamin bruges som mellemprodukt til produktion af antioxidanter og vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som katalysator for fleksible polyurethanskum. Det bruges også i landbrugskemikalier og tekstilkemikalier. Anvendes til at udgøre ioniske flydende matricer til bakteriel analyse i matrixassisteret laserdesorptions-/ioniseringsmassespektrometri.
Opløselighed Svagt opløseligt
i vand (0,8 g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-83-7
Molekylær formel C12H23N
Molekylvægt (g/mol) 181.32
MDL nummer MFCD00011658
InChI nøgle XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin
SMIL C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylamine
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 0.913
Kogepunkt 256 °C
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Brydningsindeks 1.4842
Mængde 100 mL
FN nummer UN2565
Beilstein 605923
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3095
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,8 g/L).
Formel vægt 181.32
Procent renhed 98%