Få mere at vide
Dicyclohexylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30387094
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30387094 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43925050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester
CAS 84-61-7
Molekylær formel C20 H26 O4
Mængde 50 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dicyclohexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, dicyclohexyl ester (6CI,8CI), DCHP, Dicyclohexyl phthalate, Edenol DCHP, Ergoplast FDC, HF 191, Howflex CP, Morflex 150, NSC 6101, Unimoll 66, Uniplex 250
InChI formel InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
SMIL O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
IUPAC navn dicyclohexylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 330.42
Formel vægt 330.1831