Få mere at vide
Dicyclohexyl Phthalate-d4, TRC
Artikelnummer. 30370801
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30370801 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30370801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD439252250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4
CAS 358731-25-6
Molekylær formel C20 2H4 H22 O4
Mængde 250 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4, Phthalic Acid, Bis-cyclohexyl Ester D4 (phenyl D4), 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4
InChI formel InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2/i7D,8D,13D,14D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)OC3CCCCC3)c1[2H]
IUPAC navn dicyclohexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 334.44
Formel vægt 334.2082
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.