missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dicyclohexyl Phthalate-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4 |
| CAS | 358731-25-6 |
| Molekylær formel | C20 2H4 H22 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4, Phthalic Acid, Bis-cyclohexyl Ester D4 (phenyl D4), 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2/i7D,8D,13D,14D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)OC3CCCCC3)c1[2H] |
| IUPAC navn | dicyclohexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.44 |
| Formel vægt | 334.2082 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?