Få mere at vide
Dicyclohexyl phthalate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31444537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31444537 25 g
31440501 100 g
31438517 1 kg
31434521 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31444537 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12441925g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexyl phthalate
CAS 84-61-7
Molekylær formel C20H26O4
MDL nummer MFCD00003849
Mængde 25 g
SMIL O=C(OC1CCCCC1)C2=CC=CC=C2C(OC3CCCCC3)=O
Molekylvægt (g/mol) 330.42
Procent renhed 95%