Få mere at vide
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)fosfin, TRC
Artikelnummer. 30377900
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30377900 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30377900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4394485MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Molekylær formel C27 H45 P
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMIL CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
IUPAC navn dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]fosfan
Molekylvægt (g/mol) 400.62
Formel vægt 400.326