Få mere at vide
Dicyandiamid, 99%
Artikelnummer. 11478663
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478663 500 g 500g
11384509 250 g 250g
11488663 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10451.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
Dicyandiamid bruges til syntese af barbiturater. Det bruges som en stabilisator af ammoniumdinitramidsmelte. Det bruges som hærder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicyandiamid anvendes til syntese af barbiturater. Det bruges som en stabilisator af ammoniumdinitramidsmelte. Det bruges som hærder.
Opløselighed
Opløseligt i vand (32g/L) ved 20 °C
Bemærkninger
Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, ammoniumnitrat, kaliumchlorater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-58-5
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00008066
InChI nøgle QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
IUPAC navn 2-cyanoguanidin
SMIL NC(N)=NC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyandiamide
Smeltepunkt 208 °C til 211 °C
Tæthed 1.4 g/mL
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Beilstein 605637
Merck Index 14,3092
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (32 g/L) ved 20 °C
Formel vægt 84.08
Procent renhed 99%