Få mere at vide
Dicyandiamid, 99%
Beskrivelse
Dicyandiamid bruges til syntese af barbiturater. Det bruges som en stabilisator af ammoniumdinitramidsmelte. Det bruges som hærder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dicyandiamid anvendes til syntese af barbiturater. Det bruges som en stabilisator af ammoniumdinitramidsmelte. Det bruges som hærder.
Opløselighed
Opløseligt i vand (32g/L) ved 20 °C
Bemærkninger
Opbevares ved 2-8 °C. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, ammoniumnitrat, kaliumchlorater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyandiamide |
| Smeltepunkt | 208 °C til 211 °C |
| Tæthed | 1.4 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 605637 |
| Merck Index | 14,3092 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (32 g/L) ved 20 °C |
| Formel vægt | 84.08 |
| Vis mere |