Få mere at vide
Dicyandiamid, 99,5 %
Artikelnummer. 10639833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10639833 25 g Plastflaske 25g
10242462 5 g Glasflaske 5g
10284040 1 kg Plastflaske 1kg
10182470 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10639833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 DKK
    271.65 DKK / 25g
    Spare 52.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461-58-5
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00008066
InChI nøgle QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
SMIL NC(N)=NC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dicyandiamide
Smeltepunkt 208,0 °C til 211,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Fieser 01,229
Merck Index 15, 3103
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 32 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 38 g/L i methanol (20 °C)
IUPAC navn N''-cyanoguanidin
Formel vægt 84.08
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver