Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyandiamide |
| Smeltepunkt | 208,0 °C til 211,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Fieser | 01,229 |
| Merck Index | 15, 3103 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 32 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 38 g/L i methanol (20 °C) |
| Vis mere |