Få mere at vide
Dicyandiamide, 99.5%
Artikelnummer. 10182470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
5g
Artikelnummer. 10182470
Brand: Thermo Scientific Acros 113810025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461-58-5
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00008066
InChI nøgle QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
SMIL NC(N)=NC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dicyandiamide
Smeltepunkt 208.0°C to 211.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Fieser 01,229
Merck Index 15, 3103
Opløselighedsinformation Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
IUPAC navn 2-cyanoguanidin
Formel vægt 84.08
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver