Få mere at vide
Dicumarol
Artikelnummer. 15445819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445819 25 g 25g
15435819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63634.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin K-reduktasehæmmer med antikoagulerende egenskaber | CAS: 66-76-2 | C19H12O6 | 336,30 g/mol
Dicumarol er et naturligt kemikalie, der bruges som antikoagulerende midler, der fungerer som en vitamin K-antagonist og er også et derivat af coumarin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicumarol er et naturligt kemikalie, der anvendes som antikoagulerende midler, der fungerer som en vitamin K-antagonist og er også et derivat af coumarin.
Opløselighed
Opløselig i vandige alkaliske opløsninger, organiske baser, 0,1 N NaOH (15 mg/ml), Pyridin (50 mg/ml), chloroform (lidt opløselig) og benzen (lidt opløselig). Uopløseligt i vand og alkoholer.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-76-2
Molekylær formel C19H12O6
Molekylvægt (g/mol) 336.30
MDL nummer MFCD00006857
InChI nøgle DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
PubChem CID 54676038
ChEBI CHEBI:4513
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)methyl]chromen-2-on
SMIL OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicumarol
Smeltepunkt 286 °C til 289 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,3090
Opløselighedsinformation Opløseligt i vandige alkaliske opløsninger, organiske baser, 0,1 N NaOH (15 mg/ml), Pyridin (50 mg/ml), kloroform (let opløseligt) og benzen (let opløseligt). Uopløseligt i vand og alkohol.
Formel vægt 336.3
Fysisk form Pulver