Få mere at vide
Dictamnine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dictamnine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c1-14-11-8-4-2-3-5-10(8)13-12-9(11)6-7-15-12/h2-7H,1H3 |