Få mere at vide
Dictamine, MedChemExpress Artikelnummer.: 16489128
Dictamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489128
10 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16489128
Brand: Medchem Express HYN0849
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells; A natural plant product has been reported to have antimicrobial activity against bacteria and fungi.
Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dictamine
Fysisk form Solid
CAS 484-29-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H9NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dictamnine Dectamine
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (250.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C2C(OC=C2)=NC3=CC=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 199.21
Formel vægt 199.21
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Dictamine, MedChemExpress