Få mere at vide
Dicrotophos, TRC
Artikelnummer. 30387750
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30387750 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4367205MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicrotophos
CAS 141-66-2
Molekylær formel C8 H16 N O5 P
Mængde 5 mg
Synonym Phosphoric acid, (1E)-3-(dimethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl ester (9CI), Phosphoric acid, 3-(dimethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl ester, (E)-, Phosphoric acid, dimethyl ester, ester with 3-hydroxy-N,N-dimethylcrotonamide, (E)- (8CI), 3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-N,N-dimethyl-cis-crotonamide, 3-Hydroxy-N,N-dimethyl-cis-crotonamide dimethyl phosphate, Bidrin, Bidrin 8, C 709, Carbicron, Carbomicron, Dicrotophos, Dimethyl 1-dimethylcarbamoyl-1-propen-2-yl phosphate, Dimethyl 2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl phosphate, ENT 24,482, Ektafos, Karbicron, Oleobidrin, SD 3562, trans-Bidrin
InChI formel InChI=1S/C8H16NO5P/c1-7(6-8(10)9(2)3)14-15(11,12-4)13-5/h6H,1-5H3/b7-6+
SMIL COP(=O)(OC)O\C(=C\C(=O)N(C)C)\C
IUPAC navn [(E)-4-(dimethylamino)-4-oxobut-2-en-2-yl] dimethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 237.19
Formel vægt 237.0766