missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dicofol-D8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicofol-D8 |
| CAS | 2714413-20-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14HD8Cl5O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)-benzenemethanol-D8, 4,4'-Dichloro-α-(trichloromethyl)-benzhydrol-D8, 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol-D8, 2,2,2-Trichloro-1,1-di(4-chlorophenyl)ethanol-D8, Acarin-D8, Agravertin-D8, Chloretanol-D8, Dichlorokelthane-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl5O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(20,14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,20H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | OC(C(Cl)(Cl)Cl)(C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])Cl)[2H])C2=C(C([2H])=C(C([2H])=C2[2H])Cl)[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.52 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?