Få mere at vide
Dicobalt octacarbonyl, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687431 5 g Glasflaske 5g
10250903 25 g Glasflaske 25g
15149263 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10687431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291840050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10210-68-1 | C8Co2O8 | 341.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10210-68-1
Molekylær formel C8Co2O8
Molekylvægt (g/mol) 341.95
MDL nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicobalt octacarbonyl
Navn note 95%
Smeltepunkt 51.0°C to 52.0°C
Farve Orange-rød til rød
Tæthed 1.8100g/mL
Flammepunkt −13°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel Co2(CO)8
Mængde 5 g
Merck Index 15,3095
Specifik vægtfylde 1.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Stabilisator 5% max. hexane
Formel vægt 341.95
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.