Få mere at vide
Dicobalt Edetate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30381131
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381131 5 g
30376948 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4366805G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36499-65-7
Molekylær formel C10H12Co2N2O8
Molekylvægt (g/mol) 406.08
Synonym Cobalt [(Ethylenedinitrilo)tetraacetato]cobaltate(II), Ba 2724, Cobalt(2)-edathamil, Dicobalt EDTA, Dicobalt Ethylenediaminetetraacetate, EDTA Cobalt Salt, Kelocyanor, (OC-6-21)-[[N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-) Cobalt(2+) (1:1)
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;cobalt(2+)
SMIL CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC1OC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Dicobalt Edetate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.2Co/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+2/p-4
Formel vægt 405.9258
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.