missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dicloxacillin Sodium Salt Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30137469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137469 5 g
17941495 500 mg
17904465 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4366505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13412-64-1
Molekylær formel C19 H16 Cl2 N3 O5 S . Na . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 510.32
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2α,5α,6β)]-, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl penicillin sodium salt monohydrate, Dichlorstapenor sodium, Dicloxacillin sodium hydrate, Dicloxacillin sodium monohydrate, Dicloxacillin sodium salt hydrate, P 1011, Sodium dicloxacillin hydrate, Sodium dicloxacillin monohydrate
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
SMIL O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-])c4c(Cl)cccc4Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dicloxacillin sodium monohydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
Formel vægt 509.0191
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.