Få mere at vide
Dicloxacillin sodium salt monohydrate, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61581.03
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Kemiske identifikatorer
| 13412-64-1 | |
| 513.342 | |
| ASMFXKXNAWVTAY-MBGFYOAHSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium;hydrate |
| C19H21Cl2N3NaO6S | |
| MFCD00056865 | |
| 131673926 | |
| [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.O.[Na] |
Tekniske data
| Dicloxacillin sodium salt | |
| C19H21Cl2N3NaO6S | |
| 1g | |
| Soluble in water | |
| [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.O.[Na] | |
| 513.342 | |
| 492.33 |
| 13412-64-1 | |
| MFCD00056865 | |
| 14,3084 | |
| ASMFXKXNAWVTAY-MBGFYOAHSA-N | |
| (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium;hydrate | |
| 131673926 |
Sikkerhed og håndtering
- Dicloxacillin sodium salt monohydrate
Signalord
- Fare
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid