Få mere at vide
Diclosulam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclosulam |
| CAS | 145701-21-9 |
| Molekylær formel | C13 H10 Cl2 F N5 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(2,6-Dichlorophenyl)-5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Diclosulam, Spider (herbicide), Strongarm, XDE 564 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2FN5O3S/c1-2-24-13-17-9(16)6-10-18-12(19-21(10)13)25(22,23)20-11-7(14)4-3-5-8(11)15/h3-6,20H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3Cl |
| IUPAC navn | N-(2,6-dichlorophenyl)-5-ethoxy-7-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.22 |
| Formel vægt | 404.9865 |