Få mere at vide
Diclosulam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312678
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312678 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312678 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12560300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclosulam
CAS 145701-21-9
Analyt- eller komponentnavne Diclosulam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 Cl2 F N5 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2FN5O3S/c1-2-24-13-17-9(16)6-10-18-12(19-21(10)13)25(22,23)20-11-7(14)4-3-5-8(11)15/h3-6,20H,2H2,1H3
SMIL CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3Cl
IUPAC navn N-(2,6-dichlorophenyl)-5-ethoxy-7-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 406.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 404.9865 g/mol