Learn More
Dicloran, SPEX CertiPrep™
Product Code. 15286136 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Mængde Unit Size
15286136 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 15286136 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1497
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dichloran99-30-91000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dicloran
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 99-30-9, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H4Cl2N2O2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,6-dichloro-4-nitroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 207.01
PubChem CID 7430
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27864
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dicloran
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only