Få mere at vide
Diclomezine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclomezine |
| CAS | 62865-36-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diclomezine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl2 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |