Få mere at vide
Diclomezine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311497
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30311497 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30311497 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA12545000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclomezine
CAS 62865-36-5
Analyt- eller komponentnavne Diclomezine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H8 Cl2 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard
InChI formel InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Løsningstype Single Solution
SMIL Cc1c(Cl)cc(cc1Cl)C2=NNC(=O)C=C2
IUPAC navn 3-(3,5-dichloro-4-methylphenyl)-1H-pyridazin-6-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 255.1
Mængde 1 ml
Formel vægt 254.0014 g/mol