Få mere at vide
Diclofop-methyl, TRC
Artikelnummer. 30378202
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30378202 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30378202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431555250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofop methyl
CAS 51338-27-3
Molekylær formel C16 H14 Cl2 O4
Mængde 250 mg
Synonym (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
IUPAC navn methyl 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 341.19
Formel vægt 340.0269