Få mere at vide
Diclofop-methyl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317576
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317576 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317576 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010063ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofop methyl
CAS 51338-27-3
Analyt- eller komponentnavne Diclofop methyl
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H14 Cl2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester, (±)-Diclofop-methyl, Avenoxan, Dichlofop-methyl, Dichlorfop-methyl, Diclofop methyl ester, Diclofop-methyl, Diclosan, HOE 23408, Hoegrass, Hoelon, Illoxan, Iloxan, Methyl 2[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate, Methyl diclofop, Methyldichlofop
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3
SMIL O=C(OC)C(OC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1)C
IUPAC navn methyl 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 341.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 340.0269 g/mol