Få mere at vide
Diclofensine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462455
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462455 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462455 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.1801
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofensine (hydrochloride)
CAS 34041-84-4
Analyt- eller komponentnavne Diclofensine (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diclofensine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
IUPAC navn 4-(3,4-dichlorophenyl)-7-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 358.69
Mængde 1 ml
Formel vægt 357.0454 g/mol