Få mere at vide
Diclofensine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofensine (hydrochloride) |
| CAS | 34041-84-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diclofensine (hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl2 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Diclofensine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3 |
| Vis mere |