missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diclofenamide-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenamide-13C6 |
| CAS | 1391054-76-4 |
| Molekylær formel | 13C6H6Cl2N2O4S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Disulfamoyl-4,5-dichlorobenzene-13C6, 1,3-Disulfamyl-4,5-dichlorobenzene-13C6, 3,4-Dichloro-5-sulfamylbenzenesulfonamide-13C6, 4,5-Dichloro-1,3-disulfamoylbenzene-13C6, 4,5-Dichloro-m-benzenedisulfonamide-13C6, Antidrasi-13C6, CB 8000-13C6, Daramide-13C6, Daranide-13C6, Dichlofenamide-13C6, Dichlorophenamide-13C6, Dichlorphenamide-13C6, Diclofenamid-13C6, Glaucol-13C6, Oratrol-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | NS([13C]1=[13C]([H])[13C](S(N)(=O)=O)=[13C]([H])[13C](Cl)=[13C]1Cl)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?