Få mere at vide
Diclofenac natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 316.9986 |
| Procent renhed | >95% |