Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Diclofenac sodium salt
Description
Nonsteroidal, anti-inflammatory drug (NSAID); inhibits COX-1 and COX-2 (IC50 values are 0.075 μM for COX-1 and 0.038 μM for COX-2 in human whole blood assay).
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac sodium salt |
| CAS | 15307-79-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C14H10Cl2NNaO2 |
| Formel vægt | 318.13 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.129 |