Få mere at vide
Diclofenac natriumsalt
Artikelnummer. 15494939
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494939 25 g 25g
15484939 5 g 5g
15404949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62609.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Standard NSAID og cyclooxygenase (COX) hæmmer | CAS: 15307-79-6 | C14H10Cl2NNaO2 | 318,129 g/mol
Oxidation af diclofenacnatrium producerer metabolitten 4'-hydroxydiclofenac), som viser specifik hæmning af Cox-2. Hæmning af Cox med diclofenac og 4'-hydroxydiclofenac undertrykker prostaglandin E2-syntese, hvilket giver anti-inflammatoriske og smertestillende virkninger. Diclofenac er også vist at stabilisere den native tetramere konformation af transthyretin (TTR) fibriller, hvilket forhindrer dannelsen af uopløselige amyloidogene TTR-aflejringer. Diclofenacnatrium er et substrat for CYP2C9. Det bruges også som en hæmmer af Cox-1 og Cox-2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxidation af diclofenacnatrium producerer metabolitten 4-hydroxydiclofenac′, som demonstrerer specifik hæmning af Cox-2. Hæmning af Cox af diclofenac og 4-hydroxy′ diclofenac undertrykker prostaglandin E2-syntesen, hvilket giver antiinflammatoriske og smertestillende effekter. Diclofenac har også vist sig at stabilisere den oprindelige tetrameriske konformation af transthyretin (TTR) fibriller og forhindrer dannelsen af uopløselige amyloidogene TTR-aflejringer. Diclofenacnatrium er et substrat for CYP2C9. Det bruges også som hæmmer af Cox-1 og Cox-2.
Opløselighed
Opløselig i vand (50 mg/ml), PBS pH 7,2 (6 mg/ml), ethanol (∼35 mg/ml), DMF (∼35 mg/ml), DMSO (∼35 mg/ml), methanol (>24 mg/ml) og acetone (6 mg/ml).
Noter
Opbevare dem et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15307-79-6
Molekylær formel C14H10Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 318.129
MDL nummer MFCD00082251
InChI nøgle KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Synonym diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
IUPAC navn natrium; 2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac sodium salt
Smeltepunkt 283 °C til 285 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,3081
Opløselighedsinformation Opløselig i vand til 50 mg/ml.
Formel vægt 318.14
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diclofenac sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diclofenac sodium salt