Få mere at vide
Diclofenac natriumsalt
Artikelnummer. 15484939
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484939 5 g 5g
15494939 25 g 25g
15404949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15484939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62609.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.90 DKK
    378.65 DKK / 5g
    Spare 42.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Standard NSAID og cyclooxygenase (COX) hæmmer | CAS: 15307-79-6 | C14H10Cl2NNaO2 | 318,129 g/mol
Oxidation af diclofenacnatrium producerer metabolitten 4'-hydroxydiclofenac), som viser specifik hæmning af Cox-2. Hæmning af Cox med diclofenac og 4'-hydroxydiclofenac undertrykker prostaglandin E2-syntese, hvilket giver anti-inflammatoriske og smertestillende virkninger. Diclofenac er også vist at stabilisere den native tetramere konformation af transthyretin (TTR) fibriller, hvilket forhindrer dannelsen af uopløselige amyloidogene TTR-aflejringer. Diclofenacnatrium er et substrat for CYP2C9. Det bruges også som en hæmmer af Cox-1 og Cox-2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxidation af diclofenacnatrium producerer metabolitten 4′ -hydroxydiclofenac), som demonstrerer specifik hæmning af Cox-2. Hæmning af Cox med diclofenac og 4′ -Hydroxydiclofenac undertrykker prostaglandin E2-syntese, hvilket giver antiinflammatoriske og smertestillende virkninger. Diclofenac er også vist at stabilisere den native tetramere konformation af transthyretin (TTR) fibriller, hvilket forhindrer dannelsen af uopløselige amyloidogene TTR-aflejringer. Diclofenacnatrium er et substrat for CYP2C9. Det bruges også som en hæmmer af Cox-1 og Cox-2.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), PBS pH 7,2 (6 mg/ml), ethanol (∼ 35 mg/ml), DMF (∼ 35 mg/ml), DMSO (∼ 35 mg/ml), methanol (>24 mg/ml) og acetone (6 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15307-79-6
Molekylær formel C14H10Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 318.129
MDL nummer MFCD00082251
InChI nøgle KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Synonym diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
IUPAC navn natrium;2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac sodium salt
Smeltepunkt 283 °C til 285 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,3081
Opløselighedsinformation Opløselig i vand til 50 mg/ml.
Formel vægt 318.14
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diclofenac sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diclofenac sodium salt