Få mere at vide
Diclofenac natriumsalt (1 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30405548
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30405548 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30405548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT34661X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Molekylær formel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Mængde 1x1 mL
Synonym Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monosodium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic acid sodium salt, Abitren, Allvoran, Assaren, Benfofen, Bolabomin, Daispas, Declophen, Dedolor, Deflamat, Delphimix, Diacron, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobene, Diclobenin, Dicloberl, Dicloberl Retard, Diclodyn, Diclofen SR 100, Diclofenac retard, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Dicloflex, Diclogesic, Diclokalium, Diclomol, Diclon, Diclophenac sodium, Dicloran CP, Dicloran Plus, Diclord, Diclorep, Dicloreum, Difene, Dikloron, Diklovit, Dolaut, Dolobasan, Duravolten, Dyclo, Dyloject, Dynapar, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, Modifenac, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Naclofen, Naclofen Duo, Neriodin, Neurodiclovit, Neurofenac, Novapirina, Olfen, Orthofen, Orthophen, Panamor, Phlogin, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Refen, Refen retard, Rhumalgan, SR 318B, Saffrac, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voltral, Voveran, Voveran Plus, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, diclotard
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn natrium; 2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 318.13
Formel vægt 316.9986
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL