Learn More
Diclofenac Sodium, MedChemExpress
Product Code. 16458887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Quantity Unit Size
16458887 5 g 5g
1 options
Product Code. 16458887 Supplier Medchem Express Supplier No. HY15037
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Diclofenac Sodium (GP 45840) is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac Sodium induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Diclofenac Sodium (GP 45840) is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac Sodium induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Spezifikation
Chemical Name or Material Diclofenac Sodium
Physical Form Solid
CAS 15307-79-6
Color White
Quantity 5 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H10Cl2NNaO2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym GP 45840
Solubility Information H2O : 10 mg/mL (31.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Molecular Weight (g/mol) 318.13
Formula Weight 318.13
Percent Purity 99.92%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.