Få mere at vide
Diclofenac Sodium EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Diclofenac Sodium EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| CAS | 22121-58-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diclofenac Impurity B, Diclofenac Sodium Imp. B (EP), Diclofenac Imp. B (EP), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, Diclofenac Sodium Impurity B, Diclofenac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O |
| IUPAC navn | 2-(2,6-dichloroanilino)benzaldehyde |
| Vis mere |