Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diclofenacnatrium, 98 %
Artikelnummer. 12317163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12317163 10 g Glasflaske 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12317163 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 445250100
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Diclofenacnatrium, CAS # 15307-79-6, er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID), der hæmmer prostaglandinsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Diclofenac er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) med antiinflammatoriske og smertestillende egenskaber
  • Diclofenac har vist sig at have antitumoregenskaber gennem hæmning af MYC-ekspression og glukosemetabolisme i modeller af melanom og leukæmi
Applikationer
  • Diclofenacnatrium kan bruges som antioxidant og frie radikaler
  • Det har vist sig at have anti-bakteriel aktivitet mod Listeria, E. coli og M. tuberculosis delvist gennem hæmning af bakteriel DNA-syntese
  • Det kan bruges til undersøgelse af metabolisk aktivitet som et CYP2C9-substrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Smeltepunkt 283,0 °C til 285,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H10Cl2NNaO2
Mængde 10 g
Merck Index 15,3091
Synonym diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 mg/ml
InChI nøgle KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[2-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 318.13
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
Formel vægt 318.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diclofenac sodium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge