missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diclofenac Potassium, Mikromol™
Beskrivelse
Diclofenac Potassium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac potassium |
| CAS | 15307-81-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diclofenac potassium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl2 N O2 . K |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, potassium salt (1:1), Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monopotassium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monopotassium salt (9CI), CGP 45840B, Caflam, Cambia, Cataflam, Diclofenac potassium, K-Fenak, K-fenak, Potassium diclofenac, ProSorb, Zipsor |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | potassium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?