Få mere at vide
Diclofenac Potassium, Mikromol™
Artikelnummer. 18061210
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18061210 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061210 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.18
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diclofenac Potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac potassium
CAS 15307-81-0
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac potassium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 Cl2 N O2 . K
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, potassium salt (1:1), Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monopotassium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monopotassium salt (9CI), CGP 45840B, Caflam, Cambia, Cataflam, Diclofenac potassium, K-Fenak, K-fenak, Potassium diclofenac, ProSorb, Zipsor
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [K+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn potassium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 334.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 332.9726 g/mol