Få mere at vide
Diclofenac Potassium, LoGiCal
Artikelnummer. 30461486
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461486 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461486 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0006.18
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac potassium
CAS 15307-81-0
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac potassium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 Cl2 N O2 . K
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, potassium salt (1:1), Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monopotassium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monopotassium salt (9CI), CGP 45840B, Caflam, Cambia, Cataflam, Diclofenac potassium, K-Fenak, K-fenak, Potassium diclofenac, ProSorb, Zipsor
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
SMIL [K+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn potassium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 334.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 332.9726 g/mol