Få mere at vide
Diclofenac Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30138269
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138269 250 mg
18031750 50 mg
18072840 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD436500250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15307-78-5
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 310.18
Synonym Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, methyl ester (8CI), 2-[2-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetate, Diclofenac methyl ester, Methyl 2-(2,6-dichloroanilino)phenylacetate, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid methyl ester
IUPAC navn methyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
SMIL COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac methyl ester
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
Formel vægt 309.0323
Procent renhed >95%