Få mere at vide
Diclofenac Methyl Ester, LoGiCal
Artikelnummer. 30459707
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459707 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459707 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0006.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac methyl ester
CAS 15307-78-5
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac methyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn methyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 310.18
Mængde 10 mg
Formel vægt 309.0323 g/mol