Få mere at vide
Diclofenac Isopropyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 337.0636 |