missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diclofenac Isopropyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30003639
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003639 25 mg
30009127 100 mg
30012855 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43645825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66370-79-4
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 338.23
Synonym Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Isopropyl Ester of Diclofenac
IUPAC navn propan-2-yl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
SMIL CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3
Formel vægt 337.0636
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.