Få mere at vide
Diclofenac Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac Ethyl Ester |
| Mængde | 250 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 323.048 |
| Procent renhed | >95% |