missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diclofenac Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac Ethyl Ester |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 323.048 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?