Få mere at vide
Diclofenac Epolamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac Epolamine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.C6H13NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;8-6-5-7-3-1-2-4-7/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);8H,1-6H2 |
| Formel vægt | 410.1164 |