Få mere at vide
Diclofenac Diethylamine Salt, TRC
Artikelnummer. 30385429
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30385429 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD436740250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac Diethylamine
CAS 78213-16-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O2 . C4 H11 N
Mængde 250 mg
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Ethanamine, N-ethyl-, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate (9CI), Atomo Desinflamante, Diclofenac diethylamine, Diclofenac diethylamine salt, Diclofenac diethylammonium salt, Voltaren Emulgel, Voltaren Schmerzgel
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.C4H11N/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;1-3-5-4-2/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCNCC.OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid;N-ethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 369.29
Formel vægt 368.1058
Procent renhed >95