Få mere at vide
Diclofenac Diethylamine (Diethylammonium Diclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 18092890
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18092890 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092890 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.25
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diclofenac Diethylamine (Diethylammonium Diclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac Diethylamine
CAS 78213-16-8
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac Diethylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O2 . C4 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Ethanamine, N-ethyl-, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate (9CI), Atomo Desinflamante, Diclofenac diethylamine, Diclofenac diethylamine salt, Diclofenac diethylammonium salt, Voltaren Emulgel, Voltaren Schmerzgel
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.C4H11N/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;1-3-5-4-2/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCNCC.OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid;N-ethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 369.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 368.1058 g/mol