Få mere at vide
Diclofenac-d4, TRC
Artikelnummer. 30371574
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30371574 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30371574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43645210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac-D4
CAS 153466-65-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 2H4 H7 Cl2 N O2
Mængde 10 mg
Synonym Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 6-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzen-2,3,4,5-d4-acetic acid, Diclofenac D4 acid (phenyl D4), Diclofenac (phenyl D4)
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)/i1D,2D,4D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2H]
IUPAC navn 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 300.17
Formel vægt 299.0418
Procent renhed >95