Få mere at vide
Diclofenac-d4 Sodium Salt (Phenyl-d4-acetic), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac-d4 Sodium Salt (Phenyl-d4-acetic) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1/i1D,2D,4D,7D; |
| Formel vægt | 321.024 |